N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-D-2-Nal-OH, (R)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, N-Boc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
B3616-1G B3616-5G
TCIAB3616-1GEA 45 EUR
TCIAB3616-1G TCIAB3616-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formula: C₁₈H₂₁NO₄
MW: 315.37 g/mol
Pto. de fusión: 95°C
Número MDL: MFCD00076900
Núm. CAS: 76985-10-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -43.0 to -47.0 deg (C=1, EtOH)