N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, (S)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, (S)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-2-Nal-OH
B3617-1G
B3617-5G
TCIAB3617-1GEA
63
EUR
TCIAB3617-1G
TCIAB3617-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Formula:
C₁₈H₂₁NO₄ MW: 315.37 g/mol Pto. de fusión: 100°C |
Número MDL:
MFCD00079671 Núm. CAS: 58438-04-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +43.0 to +47.0 deg (C=1, EtOH) |