tert-Butyl-N-allylcarbamate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3618-25G
B3618-5G
TCIAB3618-25GEA
111
EUR
TCIAB3618-25G
TCIAB3618-5G
tert-Butyl-N-allylcarbamate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Formula:
C₈H₁₅NO₂ |
Número MDL:
MFCD00191870 Núm. CAS: 78888-18-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |