tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3619-1G B3619-5G
TCIAB3619-1GEA 20 EUR
TCIAB3619-1G TCIAB3619-5G
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Formula: C₁₄H₂₂N₄O₄
MW: 310,354 g/mol
Número MDL: MFCD01075122
Núm. CAS: 152120-54-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C