5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Sinónimos: XGLUC Sodium Salt, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide sodium salt
B3621-10MG B3621-100MG
TCIAB3621-10MGEA 37 EUR
TCIAB3621-10MG TCIAB3621-100MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide sodium salt
Formula: C₁₄H₁₃BrClNO₇
MW: 444,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135782
Núm. CAS: 129541-41-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
beta-Glucuronidase detection test to pass test