2,2'-Bipyridine-3,3'-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-Binicotinic Acid, [2,2'-Bipyridine]-3,3'-dicarboxylic acid
B3622-1G B3622-5G
TCIAB3622-1GEA 60 EUR
TCIAB3622-1G TCIAB3622-5G
2,2'-Bipyridine-3,3'-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Bipyridine-3,3'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,21 g/mol
Pto. de fusión: 261°C
Número MDL: MFCD00226068
Núm. CAS: 4433-01-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %