1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
B3625-1G
B3625-5G
TCIAB3625-1GEA
150
EUR
TCIAB3625-1G
TCIAB3625-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formula:
C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S MW: 391.36 g/mol |
Número MDL:
MFCD02683528 Núm. CAS: 207857-15-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |