trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DCTB
B3635-1G B3635-100MG
TCIAB3635-1GEA 78 EUR
TCIAB3635-1G TCIAB3635-100MG
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
Formula: C₁₇H₁₈N₂
Número MDL: MFCD03453260
Núm. CAS: 300364-84-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C