N-tert-Butylmaleimide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3638-1G B3638-5G
TCIAB3638-1GEA 39 EUR
TCIAB3638-1G TCIAB3638-5G
N-tert-Butylmaleimide ≥98.0% (por GC)
N-tert-Butylmaleimide
Formula: C₈H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de inflamación: 80°C
Número MDL: MFCD00191885
Núm. CAS: 4144-22-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %