Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
B3643-25G B3643-5G
TCIAB3643-25GEA 129 EUR
TCIAB3643-25G TCIAB3643-5G
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Pto. Ebullición: 170°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00673144
Núm. CAS: 19099-93-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C