1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
B3644-25G
B3644-5G
TCIAB3644-25GEA
104
EUR
TCIAB3644-25G
TCIAB3644-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229.276 g/mol |
Número MDL:
MFCD01862877 Núm. CAS: 98303-20-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 129.0 to 133.0 deg-C |