Enantato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14926.0100 8.14926.0500
8.14926.0100EA 37.7 EUR
8.14926.0100 8.14926.0500
Enantato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Enantato de metilo
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Pto. Ebullición: 172
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009537
Núm. CAS: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
UN: 3272
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,04695
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -56 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 173 °C (1013 hPa)
Flash Point 57 °C
Density 0.880 g/cm3 (20 °C)