9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9,9-Bis(4-bromophenyl)-9H-fluorene
B3645-1G
B3645-5G
TCIAB3645-1GEA
146
EUR
TCIAB3645-1G
TCIAB3645-5G
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene
Formula:
C₂₅H₁₆Br₂ MW: 476,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD19707068 Núm. CAS: 128406-10-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |