Buflomedil hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone Hydrochloride, Buflomedil HCl
B3647-5G B3647-1G
TCIAB3647-5GEA 88 EUR
TCIAB3647-5G TCIAB3647-1G
Buflomedil hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Buflomedil hydrochloride
Formula: C₁₇H₂₅NO₄
MW: 343,85 g/mol
Pto. de fusión: 193°C
Número MDL: MFCD00078965
Núm. CAS: 35543-24-9
EINECS: 252-611-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa4ad3c59b010b5c8c25a629efde38849f88188&vid=dfa4ad3c59b010b5c8c25a629efde38849f88188&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %