2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Amfebutamone hydrochloride, Bupropion Hydrochloride, Bupropion hydrochloride, 2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone hydrochloride
B3649-1G
B3649-5G
TCIAB3649-1GEA
41
EUR
TCIAB3649-1G
TCIAB3649-5G
2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₉Cl₂NO MW: 276,20 g/mol |
Número MDL:
MFCD00055209 Núm. CAS: 31677-93-7 EINECS: 250-759-9 Índice Merck: 14,01499 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |