9,9'-Bifluorenyl ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,9'-Bifluorene
B3652-1G B3652-5G
TCIAB3652-1GEA 55 EUR
TCIAB3652-1G TCIAB3652-5G
9,9'-Bifluorenyl ≥98.0% (by HPLC)
9,9'-Bifluorenyl
Formula: C₂₆H₁₈
MW: 330,43 g/mol
Número MDL: MFCD00001132
Núm. CAS: 1530-12-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C