2-(4-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B3655-1G B3655-5G
TCIAB3655-1GEA 65 EUR
TCIAB3655-1G TCIAB3655-5G
2-(4-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2-(4-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine
Formula: C₁₆H₁₂BBrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16038141
Núm. CAS: 927384-44-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %