(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
tert-Butyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylate, N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, (2S,4R)-1-Boc-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine, Boc-Hyp-OL
B3662-1G
B3662-5G
TCIAB3662-1GEA
48
EUR
TCIAB3662-1G
TCIAB3662-5G
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine ≥96.0% (por GC)
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Formula:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217.27 g/mol |
Número MDL:
MFCD02094386 Núm. CAS: 61478-26-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 82.0 to 87.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -44.0 to -47.0 deg (C=1, CHCl3) |