4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3664-5G B3664-1G
TCIAB3664-5GEA 164 EUR
TCIAB3664-5G TCIAB3664-1G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride ≥90.0% (by titrimetric analysis)
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Formula: C₁₂H₁₇F₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11858620
Núm. CAS: 947725-04-4
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=492735ac49a108b4566e3f93b1d49d72d5a1f609&vid=492735ac49a108b4566e3f93b1d49d72d5a1f609&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %