N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-Boc-4-nitro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NO2)-OH, Boc-D-Phe(4-NO₂)-OH
B3668-1G
B3668-5G
TCIAB3668-1GEA
40
EUR
TCIAB3668-1G
TCIAB3668-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine
Formula:
C₁₄H₁₈N₂O₆ Pto. de fusión: 115°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00069880 Núm. CAS: 61280-75-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -10.0 deg (C=1, MeOH) |