5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride 98,0 N, T
Proveedor: TCI
Sinónimos:
L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Methyl Ester Hydrochloride, H-Glu(OtBu)-OMe·HCl, H-Glu(OtBu)-OMe.HCl
B3670-1G
B3670-5G
TCIAB3670-1GEA
38
EUR
TCIAB3670-1G
TCIAB3670-5G
5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride 98,0 N, T
5-tert-Butyl-1-methyl-L-glutamate hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 253.72 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00153438 Núm. CAS: 6234-01-1 EINECS: 228-348-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +24.0 to +28.0 deg (C=1, MeOH) |