(S)-(-)-4-Bromo-α-metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
B3674-25G B3674-5G
TCIAB3674-25GEA 365 EUR
TCIAB3674-25G TCIAB3674-5G
(S)-(-)-4-Bromo-α-metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-4-Bromo-α-metilbencilamina
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08 g/mol
Número MDL: MFCD00066026
Núm. CAS: 27298-97-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=3、MeOH)