3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3675-1G
B3675-5G
TCIAB3675-1GEA
39
EUR
TCIAB3675-1G
TCIAB3675-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula:
C₇H₅BrN₂ |
Número MDL:
MFCD02179276 Núm. CAS: 74420-15-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 186.0 to 193.0 deg-C |