2-Bromo-4-fluorothiophene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3680-200MG B3680-1G
TCIAB3680-200MGEA 213 EUR
TCIAB3680-200MG TCIAB3680-1G
2-Bromo-4-fluorothiophene ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-4-fluorothiophene
Formula: C₄H₂BrFS
Pto. Ebullición: 60°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 32431-65-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %