2-Bromo-3-dodecylthiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Bromo-3-laurylthiophene
B3691-5G B3691-1G
TCIAB3691-5GEA 54 EUR
TCIAB3691-5G TCIAB3691-1G
2-Bromo-3-dodecylthiophene ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-3-dodecylthiophene
Formula: C₁₆H₂₇BrS
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD10000891
Núm. CAS: 139100-06-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %