Cloruro de 4-bromo-2-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3698-5G B3698-25G
TCIAB3698-5GEA 60 EUR
TCIAB3698-5G TCIAB3698-25G
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Número MDL: MFCD01090993
Núm. CAS: 216159-03-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C