(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3702-1G B3702-5G
TCIAB3702-1GEA 28 EUR
TCIAB3702-1G TCIAB3702-5G
(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (por GC)
(4R,6R)-tert-Butyl-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Formula: C₁₄H₂₇NO₄
Número MDL: MFCD07369252
Núm. CAS: 125995-13-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=1, CHCl3)