6-Bromo-1-indanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3711-1G
B3711-5G
TCIAB3711-1GEA
42
EUR
TCIAB3711-1G
TCIAB3711-5G
6-Bromo-1-indanone ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-1-indanone
Formula:
C₉H₇BrO |
Número MDL:
MFCD02179286 Núm. CAS: 14548-39-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 110.0 to 114.0 deg-C |