5-Bromonicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Bromopiridina-5-carbonitrilo
B3713-1G B3713-5G
TCIAB3713-1GEA 48 EUR
TCIAB3713-1G TCIAB3713-5G
5-Bromonicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromonicotinonitrilo
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Número MDL: MFCD00174363
Núm. CAS: 35590-37-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C