2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3717-25G
B3717-250G
TCIAB3717-25GEA
17
EUR
TCIAB3717-25G
TCIAB3717-250G
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol ≥98.0% (by HPLC)
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
Formula:
C₃₀H₂₉N₃O |
Número MDL:
MFCD00134705 Núm. CAS: 70321-86-7 EINECS: 274-570-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |