5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3729-5G B3729-1G
TCIAB3729-5GEA 144 EUR
TCIAB3729-5G TCIAB3729-1G
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₄BrNO₃
Pto. de fusión: 245°C
Número MDL: MFCD07363801
Núm. CAS: 104612-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dbb85dc1e0b3f2b61635bd08c1c7212a14dfbd8&vid=8dbb85dc1e0b3f2b61635bd08c1c7212a14dfbd8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %