5-Bromoresorcinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3,5-dihydroxybenzene, 5-Bromobenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxybromobenzene
B3731-1G
B3731-5G
TCIAB3731-1GEA
59
EUR
TCIAB3731-1G
TCIAB3731-5G
5-Bromoresorcinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromoresorcinol
Formula:
C₆H₅BrO₂ MW: 189,01 g/mol Pto. Ebullición: 140°C |
Número MDL:
MFCD16293393 Núm. CAS: 106120-04-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 96.0 deg-C |