6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine
B3732-1G
B3732-5G
TCIAB3732-1GEA
176
EUR
TCIAB3732-1G
TCIAB3732-5G
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
6-Bromo-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formula:
C₁₂H₁₁BrN₂ MW: 263,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD11042495 Núm. CAS: 850413-36-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |