2-Bromo-5-n-octylthiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3738-25G B3738-5G
TCIAB3738-25GEA 480 EUR
TCIAB3738-25G TCIAB3738-5G
2-Bromo-5-n-octylthiophene ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-n-octylthiophene
Formula: C₁₂H₁₉BrS
MW: 275.25 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de fusión: 5°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 172514-63-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %