5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-cloro-3-picolina
B3744-5G B3744-25G
TCIAB3744-5GEA 46 EUR
TCIAB3744-5G TCIAB3744-25G
5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
Pto. Ebullición: 78°C
Número MDL: MFCD03095093
Núm. CAS: 29241-60-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C