o-Bromotolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B3747-5G
B3747-25G
TCIAB3747-5GEA
131
EUR
TCIAB3747-5G
TCIAB3747-25G
o-Bromotolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
o-Bromotolueno-α-tiol
Formula:
C₇H₇BrS Pto. Ebullición: 82°C |
Número MDL:
MFCD04038925 Núm. CAS: 143888-85-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |