Bis(2-bromoetil) éter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3752-5G B3752-25G
TCIAB3752-5GEA 25 EUR
TCIAB3752-5G TCIAB3752-25G
Bis(2-bromoetil) éter ≥98.0% (por GC)
Bis(2-bromoetil) éter
Formula: C₄H₈Br₂O
Pto. Ebullición: 45°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00039196
Núm. CAS: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %