Bencilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bencilparabeno, 4-Hidroxibenzoato de bencilo
B3768-5G
B3768-25G
TCIAB3768-5GEA
22
EUR
TCIAB3768-5G
TCIAB3768-25G
Bencilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
Bencilo 4-hidroxibenzoato
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228.25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016471 Núm. CAS: 94-18-8 EINECS: 202-311-9 UN: 3077 ADR: 9 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 114.0 deg-C |
Protein impurity test (SDS-PAGE) | to pass test |