1-Benzoylpiperidin-4-one ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3778-5G
B3778-25G
TCIAB3778-5GEA
59
EUR
TCIAB3778-5G
TCIAB3778-25G
1-Benzoylpiperidin-4-one ≥97.0% (por GC)
1-Benzoylpiperidin-4-one
Formula:
C₁₂H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 160°C |
Número MDL:
MFCD00006189 Núm. CAS: 24686-78-0 EINECS: 246-407-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |