tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
B3787-25G B3787-5G
TCIAB3787-25GEA 131 EUR
TCIAB3787-25G TCIAB3787-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Número MDL: MFCD03094733
Núm. CAS: 116574-71-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C