Palmitato de isopropilo tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
L04276.AK
L04276.AU
L04276.0F
L04276.AKEA
31.2
EUR
L04276.AK
L04276.AU
L04276.0F
Palmitato de isopropilo tech. 85%, grado técnico
Palmitato de isopropilo
Purity: 85%
CAS No.: 142-91-6
Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 298.51
Flash Point: 183°(361°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 160°/2mm
Beilstein Reference: 1786567
MDL No.: MFCD00008993
Formula:
C₁₉H₃₈O₂ MW: 298.51 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 11…13 °C Densidad: 0.852 Pto. de inflamación: 183 °C (361 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008993 Núm. CAS: 142-91-6 EINECS: 205-571-1 |