Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3793-1G
B3793-5G
TCIAB3793-1GEA
68
EUR
TCIAB3793-1G
TCIAB3793-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0% (por GC)
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Formula:
C₁₀H₄O₂S₂ Pto. de fusión: 260°C |
Número MDL:
MFCD01927240 Núm. CAS: 32281-36-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |