1-Benzhydrylazetidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(Diphenylmethyl)azetidine-3-carboxylic Acid
B3794-25G B3794-5G
TCIAB3794-25GEA 843 EUR
TCIAB3794-25G TCIAB3794-5G
1-Benzhydrylazetidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Benzhydrylazetidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₇NO₂
MW: 267,33 g/mol
Pto. de fusión: 198°C
Número MDL: MFCD01566538
Núm. CAS: 36476-87-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %