Butein ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2',3,4,4'-Tetrahydroxychalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propen-1-one
B3803-1G B3803-100MG
TCIAB3803-1GEA 332 EUR
TCIAB3803-1G TCIAB3803-100MG
Butein ≥98.0% (by HPLC)
Butein
Formula: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,26 g/mol
Pto. de fusión: 215°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00017300
Núm. CAS: 487-52-5
EINECS: 207-659-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%