1-Boc-3-oxopiperazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
B3804-1G
B3804-5G
TCIAB3804-1GEA
22
EUR
TCIAB3804-1G
TCIAB3804-5G
1-Boc-3-oxopiperazine ≥98.0% (por GC)
1-Boc-3-oxopiperazine
Formula:
C₉H₁₆N₂O₃ MW: 200,238 g/mol |
Número MDL:
MFCD02181069 Núm. CAS: 76003-29-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 164.0 deg-C |