tert-Butyl-3-butenoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl vinylacetate, tert-Butyl 3-butenoate
B3811-5G B3811-25G
TCIAB3811-5GEA 67 EUR
TCIAB3811-5G TCIAB3811-25G
tert-Butyl-3-butenoate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-3-butenoate
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Pto. de inflamación: 31°C
Número MDL: MFCD06411714
Núm. CAS: 14036-55-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %