(Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: HBPipU
B3816-5G B3816-1G
TCIAB3816-5GEA 140 EUR
TCIAB3816-5G TCIAB3816-1G
(Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
(Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
Formula: C₁₇H₂₄F₆N₅OP
MW: 459,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191769
Núm. CAS: 190849-64-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.5 to 15.5 %