Brefeldin A ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
B3820-10MG B3820-50MG
TCIAB3820-10MGEA 119 EUR
TCIAB3820-10MG TCIAB3820-50MG
Brefeldin A ≥98.0% (by HPLC)
Brefeldin A
Formula: C₁₆H₂₄O₄
Pto. de fusión: 204°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00083258
Núm. CAS: 20350-15-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01369
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 65.50 to 71.50 %