Bentazon ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3825-1G
B3825-5G
TCIAB3825-1GEA
79
EUR
TCIAB3825-1G
TCIAB3825-5G
Bentazon ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Bentazon
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₃S |
Número MDL:
MFCD00078640 Núm. CAS: 25057-89-0 EINECS: 246-585-8 Índice Merck: 14,01053 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 136.0 to 140.0 deg-C |