5-Bromo-o-anísidina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3828-1G B3828-5G
TCIAB3828-1GEA 25 EUR
TCIAB3828-1G TCIAB3828-5G
5-Bromo-o-anísidina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Bromo-o-anísidina
Formula: C₇H₈BrNO
Número MDL: MFCD04037882
Núm. CAS: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C